主要文件
8.07480
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monoisopropyl ether
for synthesis
别名:
Ethylene glycol monoisopropyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12O2
CAS号:
分子量:
104.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
203-685-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
5.99 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
240 °C
效能
5111 mg/kg LD50, oral (Rat)
1445 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-13.0 % (v/v)
mp
<-60 °C
转变温度
flash point 43-45 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C(C)C)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.904
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
闪点(°C)
43 - 45 °C - Equilibrium method