主要文件
8.07476
Sigma-Aldrich
异丙胺
for synthesis
别名:
异丙胺, 2-氨基丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHNH2
CAS号:
分子量:
59.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
200-860-9
NACRES:
NA.22
蒸汽压
631 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
330 °C
效能
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2-10.4 % (v/v)
pH值(酸碱度)
13 (20 °C, 700 g/L in H2O)
运动粘度
0.47 cSt(20 °C)
沸点
32 °C/1013 hPa
转变温度
flash point -37 °C
密度
0.69 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NC(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
InChI key
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.687 - 0.688
水分(KF): ≤ 0.50 %
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
<-13.0 °F - closed cup
闪点(°C)
<= -25 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1