主要文件
8.05922
Sigma-Aldrich
Manganese(II) acetylacetonate
for synthesis
别名:
Manganese(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)manganese(II), Bis(2,4-pentanedionato)manganese(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14MnO4
CAS号:
分子量:
253.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
237-858-2
表单
powder
溶解性
11.5 g/L
堆积密度
550 kg/m3
储存温度
2-30°C
分析说明
Assay (out of Mn): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3