About This Item
线性分子式:
CH2=C(CH3)CONH2
CAS号:
分子量:
85.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
201-202-3
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.0015 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
crystals
自燃温度
510 °C
效能
1815 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2-15 % (v/v)
pH值(酸碱度)
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
215 °C/1013 hPa
mp
106-112 °C
溶解性
202 g/L
堆积密度
550 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
InChI key
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2