主要文件
8.03573
Sigma-Aldrich
2,6-二氨基-4-苯基-1,3,5-三嗪
for synthesis
别名:
2,6-二氨基-4-苯基-1,3,5-三嗪, 苯并胍胺,2,4-二氨基-6-苯基-s-三嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N5
CAS号:
分子量:
187.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
202-095-6
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
效能
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
mp
224-227 °C
转变温度
flash point >270 °C
溶解性
0.3 g/L
密度
1.425 g/cm3 at 15 °C
堆积密度
680 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1nc(nc(n1)c2ccccc2)N
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChI key
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(HClO₄): ≥ 98.0 %
熔程(下限值): ≥ 224 °C
熔程(上限值): ≤ 228 °C
鉴别(IR):符合检验
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2