About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)2SnO
CAS号:
分子量:
248.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
212-449-1
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
自燃温度
525 °C
效能
487 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
>300 °C (decomposes)
溶解性
0.004 g/L
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
650‑750 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Sn](=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量(不含锡): ≥ 98.0 %
鉴定(IR):通过测试
鉴定(IR):通过测试
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
靶器官
thymus
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3