文件
8.03284
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone
for synthesis
别名:
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO2
CAS号:
分子量:
94.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
酶委員會索引編號:
200-665-9
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
crystals
效力
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
238 °C/1013 hPa
mp
107-110 °C
轉變溫度
flash point 143 °C
體積密度
880 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI 密鑰
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2