主要文件
8.03258
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
for synthesis
别名:
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, 4,4′-Sulfonyldiphenol, 4,4′-Dihydroxydiphenyl sulfone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[4-(HO)C6H4]2SO2
CAS号:
分子量:
250.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
201-250-5
蒸汽压
<0.0001 Pa ( 20 °C)
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
自燃温度
≥400 °C
效能
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6.6-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
242-247 °C
溶解性
1.1 g/L
密度
0.5-0.6 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI key
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 242 °C
Melting range (upper value): ≤ 247 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1