主要文件
8.03225
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene
for synthesis
别名:
1,3-Dichlorobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,3-(Cl)2C6H4
CAS号:
分子量:
147.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
208-792-1
蒸汽压
3 hPa ( 20 °C)
方案
≥98.0% (GC)
自燃温度
>500 °C
效能
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
173 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
转变温度
flash point 65 °C
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
应用
1,3-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 541-73-1, chemical formula 1,3-(Cl)₂C₆H₄.
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.287 - 1.289
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
152.6 °F - closed cup
闪点(°C)
67.0 °C - closed cup