主要文件
8.03202
Sigma-Aldrich
Epoxystyrene
for synthesis
别名:
Epoxystyrene, Styrene oxide, Phenyloxirane, Phenylethylene oxide, Styrene epoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O
CAS号:
分子量:
120.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
202-476-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.4 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
498 °C
expl. lim.
1.1-22 % (v/v)
沸点
193-195 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
转变温度
flash point 74 °C
溶解性
3 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1C(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
InChI key
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.054
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
176.0 °F - closed cup
闪点(°C)
80 °C - closed cup