蒸汽压
0.25 hPa ( 20 °C)
自燃温度
436 °C
效能
880 mg/kg LD50, oral (Rat)
944 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-12.2 % (v/v)
mp
-25 °C
转变温度
flash point 104 °C
溶解性
7 g/L (Hydrolysis)
密度
1.18 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
应用
Diethyl sulfate for synthesis. CAS 64-67-5, chemical formula SO₂(OC₂H₅)₂.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°C)
104 °C