About This Item
线性分子式:
4-[(CH3)2N]C6H4CHO
CAS号:
分子量:
149.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
202-819-0
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
自燃温度
445 °C
效能
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
75 °C
转变温度
flash point >100 °C
密度
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
堆积密度
350 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
N(C)(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
应用
- 抗氧化物质的合成和表征:本文研究用对二甲氨基苯甲醛合成具有抗氧化活性的镍(II)席夫碱络合物(N Nawaz, I Ahmad, NM Darwesh, A Wahab, 2020)。
分析说明
含量(HClO₄): ≥ 98.0 %
含量 (GC, area%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 70 °C
熔程(上限值): ≤ 75 °C
同一性(IR):通过测试
相关物质(TLC): ≤ 0.2%
溶液a外观(颜色):透明
溶液b外观(颜色):透明
含量 (GC, area%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 70 °C
熔程(上限值): ≤ 75 °C
同一性(IR):通过测试
相关物质(TLC): ≤ 0.2%
溶液a外观(颜色):透明
溶液b外观(颜色):透明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1B
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
327.2 °F - closed cup
闪点(°C)
164 °C - closed cup