主要文件
8.02940
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
for synthesis
别名:
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,3-(Cl)2-1-(=O)C6-4-(=O)-5,6-(CN)2
CAS号:
分子量:
227.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
201-542-2
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
效能
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
反应适用性
reagent type: oxidant
mp
209-214 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)C#N)C#N)Cl
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
InChI key
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
补充剂危害
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3