主要文件
8.02712
Sigma-Aldrich
Copper(II) acetylacetonate
for synthesis
别名:
Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14CuO4
CAS号:
分子量:
261.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
236-477-9
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.13 hPa ( 163 °C)
质量水平
表单
powder
沸点
160 °C/13 hPa
mp
245 °C (decomposition)
堆积密度
200‑400 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cu+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
KMOVDRADWUSGIH-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Loss on drying: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3