Key Documents
8.02527
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate
for synthesis
别名:
Cobalt(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)cobalt(II), Bis(2,4-pentanedionato) cobalt(II)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14CoO4
CAS号:
分子量:
257.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
237-855-6
蒸汽壓力
<1 hPa ( 25 °C)
品質等級
效力
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
170-180 °C
溶解度
5.1 g/L
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
分析報告
Assay (ex Co): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3