About This Item
线性分子式:
4-(Cl)-3-(CH3)C6H3OH
CAS号:
分子量:
142.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
200-431-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
powder
自燃温度
590 °C
效能
1830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值(酸碱度)
6.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
沸点
235-239 °C/1013 hPa
mp
63-65 °C
转变温度
flash point 118 °C
溶解性
3.9 g/L
密度
1.37 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
800 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
应用
- Compression of mono-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester and di-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester through kinetic study:讨论使用4-氯-3-甲基苯酚和POCl3(2:1)的方法,研究它们的动力学行为(AR Teli, AA Khan, SH Dar, A Rashid, 2017)。
- Commercially Important Chlorinated Phenols:综述各种工业应用中4-氯-3-甲基苯酚等氯化苯酚物质的用处(K Smith, G El-Hiti)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 64 °C
熔程(上限值): ≤ 67 °C
鉴别(IR):符合检验
熔程(下限值): ≥ 64 °C
熔程(上限值): ≤ 67 °C
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
244.4 °F - closed cup
闪点(°C)
118.0 °C - closed cup