主要文件
8.01676
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane
for synthesis
别名:
1-Bromodecane, Decyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9Br
CAS号:
分子量:
221.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
203-955-3
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
238 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
转变温度
flash point 94 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
BrCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
InChI key
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.069 - 1.072
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
201.2 °F - closed cup
闪点(°C)
94 °C - closed cup