主要文件
8.01610
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
别名:
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane, 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16O2
CAS号:
分子量:
144.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-268-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.24 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
330 °C (DIN 51794)
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4.2 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp
34.6 °C
轉變溫度
flash point 160 °C (DIN 51758)
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
InChI 密鑰
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
321.8 °F - closed cup
閃點(°C)
161 °C - closed cup