文件
8.01548
Sigma-Aldrich
2-Bromobutane
for synthesis
别名:
2-Bromobutane, sec-Butyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9Br
CAS号:
分子量:
137.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
201-140-7
蒸汽壓力
70 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
265 °C
expl. lim.
2.6-6.6 % (v/v)
bp
90-92 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
轉變溫度
flash point 21 °C
溶解度
<1 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.257 - 1.261
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
69.8 °F
閃點(°C)
21 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2