主要文件
8.01452
Sigma-Aldrich
苯甲醚
for synthesis
别名:
苯甲醚, 甲基苯基醚,甲氧基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O
CAS号:
分子量:
108.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
EC索引号:
202-876-1
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
3.2 hPa ( 20 °C)
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
475 °C
效能
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.34-6.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
沸点
154 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
转变温度
flash point 45.5 °C
密度
0.994 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 在非平面表面的电子束光刻:研究用苯甲醚通过电子束光刻技术制造非平面和不规则表面,提供开发微型装置和元件的微细加工技术重要进展(Zhu et al., 2024)。
  • 光色素合成:用苯甲醚可持续合成聚苯乙烯-嵌段-聚乙烯吡咯烷酮瓶刷嵌段共聚物类光色素(Photonic Pigment),表明苯甲醚用于制作先进光学材料的作用(Xu et al., 2024)。
  • SERS平台开发:研究用苯甲醚制造Ag纳米阵列修饰的高柔性铜胶带用于超灵敏表面增强拉曼光谱(SERS)平台,表明它可提高环境和化学传感的检测能力(Shameer et al., 2024)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.993 - 0.994
鉴别(IR):符合检验
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
109.4 °F - closed cup
闪点(°C)
43 °C - closed cup