主要文件
8.01299
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
for synthesis
别名:
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, Trimesic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3-1,3,5-(COOH)3
CAS号:
分子量:
210.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
209-077-7
化驗
≥95.0% (HPLC)
自燃溫度
590 °C
效力
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
>300 °C
轉變溫度
flash point 328 °C
溶解度
26.3 g/L
體積密度
720 kg/m3
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3