主要文件
8.00974
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol
for synthesis
别名:
Allyl alcohol, 2-Propene-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
58.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
EC索引号:
203-470-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
24.3 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
375 °C
效能
64 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.5-18 % (v/v)
沸点
97 °C/1013 hPa
mp
-129 °C
转变温度
flash point 22 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
SMILES字符串
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI key
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
for synthesis
应用
Allyl alcohol for synthesis. CAS No. 107-18-6, EC Number 203-470-7.
分析说明
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.851 - 0.854Water (K. F.)≤ 0.20 %Identity (IR)passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
71.6 °F - closed cup
闪点(°C)
22 °C - closed cup