主要文件
8.00882
Sigma-Aldrich
Ethyl cyanoacetate
for synthesis
别名:
Ethyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7NO2
CAS号:
分子量:
113.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-309-0
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
460 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
轉變溫度
flash point 110 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.061 - 1.062
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C