文件
8.00826
Sigma-Aldrich
Acryloyl chloride
(stabilised with phenothiazine) for synthesis
别名:
Acryloyl chloride, Acrylic acid chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCOCl
CAS号:
分子量:
90.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
212-399-0
蒸汽壓力
106.6 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
bp
74-76 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point -4 °C
密度
1.113-1.119 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
InChI 密鑰
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.119
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Phenothiazine. At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
30.2 °F
閃點(°C)
-1 °C