主要文件
8.00796
Sigma-Aldrich
乙硫醇
for synthesis
别名:
乙硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6S
CAS号:
分子量:
62.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352105
EC索引号:
200-837-3
NACRES:
NA.22
蒸汽压
576 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
295 °C
效能
682 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.8-18 % (v/v)
沸点
35 °C/1013 hPa
mp
-148 °C
转变温度
flash point -45 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
SCC
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量(GC, area%): ≥ 99 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.838 - 0.839
鉴定(IR):通过测试
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-49.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-45 °C - closed cup