Key Documents
8.00757
Sigma-Aldrich
Diethyl sebacate
for synthesis
别名:
Diethyl sebacate, Sebacic acid diethyl ester, Decanedioic acid diethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OOC(CH2)8COOC2H5
CAS号:
分子量:
258.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-764-5
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
效力
14470 mg/kg LD50, oral (Rat)
運動黏度
6.2 cSt(20 °C)
bp
312 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
轉變溫度
flash point 71 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.966
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup