主要文件
8.00473
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoic acid
for synthesis
别名:
3-Chlorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(Cl)C6H4COOH
CAS号:
分子量:
156.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
208-618-4
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
powder
自燃温度
>500 °C
mp
153-156 °C
转变温度
flash point 150 °C
溶解性
0.45 g/L
密度
1.496 g/cm3 at 25 °C
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3