主要文件
8.00295
Sigma-Aldrich
Glutaric acid
for synthesis
别名:
Glutaric acid, Pentanedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOC(CH2)3COOH
CAS号:
分子量:
132.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-817-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.022 hPa ( 18.5 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
powder
bp
302-304 °C/1013 hPa (slow decomposition)
mp
97.5-98 °C
轉變溫度
flash point 200 °C (DIN 51758)
密度
1.43 g/cm3 at 15 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)CCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI 密鑰
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): conforms
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1