文件
71187
Millipore
Insect PopCulture® 试剂
Protein extraction directly from insect cell cultures
别名:
PopCulture reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106511
NACRES:
NA.77
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
一般說明
昆虫POPCULTURE®试剂是一种基于洗涤剂的裂解试剂,专门配制用于昆虫细胞培养物的总提取,无需离心。改进的方法回收释放到培养基中的蛋白质和细胞内蛋白质,提高加工效率和目标蛋白质产率(Loomis 2002)。它适用于自动表达水平的筛选,并且与Ni-NTA His•Bind<TMSYMBOL></TMSYMBOL>亲和纯化方法完全兼容。昆虫PopCulture试剂可用于从悬浮培养的昆虫细胞和在组织培养板上生长的贴壁细胞中提取蛋白质。
特點和優勢
  • 无需从培养基中分离细胞
  • 纯化前无需澄清细胞提取物
  • 由于从培养基和细胞中回收了目标蛋白,因此蛋白产率更高
  • 从总培养物提取物中将目标蛋白直接亲和吸附到IMAC亲和树脂上
  • 与蛋白酶抑制剂混合物相容
  • 高通量、表达水平筛选和蛋白纯化的理想选择
  • 与转染和杆状病毒感染的昆虫细胞培养物相容
警告
毒性:刺激性(B)
其他說明
Loomis,K.,et al. 2002. inNovations15,16.
法律資訊
本产品包含在EMD Chemicals Inc.或其附属公司拥有的EP专利1,432,822中。
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POPCULTURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3