产品名称
Veratridine, A Na+ channel opener.
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 9954
方案
≥98% (TLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white to yellow
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N21[C@H]([C@]([C@@]3([C@H]([C@]4([C@]([C@H]5[C@]6(O[C@]7([C@H]([C@@]6(CC[C@@H]7OC(=O)c8cc(c(cc8)OC)OC)C)CC5)O)C4)(C[C@@H]3O)O)O)C2)O)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
InChI key
FVECELJHCSPHKY-YFUMOZOISA-N
一般描述
生化/生理作用
Na+ channel
警告
重悬
其他说明
Plattner, H., et al. 1994. J. Membr. Biol. 142, 229.
Rando, T.A., et al. 1989. J. Gen. Physiol.93, 43.
Rando, T.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 467.
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3