670120
UDP-α-D-葡萄糖,二钠盐
Donor substrate for glucosyltransferases. A key intermediate in the biosynthesis of glycogen.
别名:
UDP-α-D-葡萄糖,二钠盐, UDPG,尿苷5ʹ-二磷酸葡萄糖,2Na,UDP-Glc
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22N2O17P2 · 2Na
CAS号:
分子量:
610.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
化驗:
≥80% (HPLC)
形狀:
solid
溶解度:
water: soluble
推荐产品
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 9879
化驗
≥80% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white to off-white
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OCC2OC(C(C2O)O)[n]3[c]([nH][c](cc3)=O)=O)OC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
PKJQEQVCYGYYMM-UHFFFAOYSA-L
一般說明
葡萄糖基转移酶的供体底物。糖原生物合成中的关键中间体。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Nuttall, F.Q., et al. 1988.Am. J. Med. 85, 77.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.