主要文件
6.17740
Supelco
Ammonium fluoride
purified grade
别名:
Ammonium fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H4FN
CAS号:
分子量:
37.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
purified grade
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI 密鑰
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash