主要文件
614852
Sigma-Aldrich
拓扑异构酶IIα抑制剂,TSC24
The Topoisomerase IIα Inhibitor, TSC24 controls the biological activity of Topoisomerase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
别名:
拓扑异构酶IIα抑制剂,TSC24, (E)-N,N-二甲基-2-(喹啉-2-基亚甲基)肼基硫代酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14N4S
分子量:
258.34
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.54
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
yellow
溶解性
DMSO: 15 mg/mL
运输
wet ice
储存温度
−20°C
一般描述
一种细胞渗透性TSC(缩氨基硫脲)衍生物,作为选择性和ATP竞争性拓扑异构酶IIα抑制剂和铁螯合剂。与铁螯合能力无关,该化合物通过与ATP竞争结合到拓扑异构酶IIα (Kd=18µM)的ATP酶结构域来阻断拓扑异构酶II&α催化的ATP水解。在诺考达唑处理的HT-29细胞中,它还显示显示1 µM时的M期细胞周期停滞。该化合物对HeLa、HL-60、SGC7901和HT-29培养物(IC50分别为90 nM、50 nM、30 nM和20 nM)和对更广泛的肿瘤细胞系(IC50值在纳摩尔范围内)显示出抗增殖活性,但没有明显或明显的选择性。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Huang, H., et al. 2010.J. Med. Chem.53, 3048.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3