物料
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
制造商/商品名称
Opticap®
参数
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
长度
21.6 cm (8.5 in.)
纯化柱标称长度
1 in. (2.5 cm)
直径
10.7 cm (4.2 in.)
入口接头直径
1.5 in.
入口至出口宽度
21.6 cm (8.5 in.)
出口接头直径
1.5 in.
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤10 mg/capsule
基质
Polygard®-CR
孔径
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
输入
sample type liquid
配件
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特点和优势
包装
其他说明
制备说明
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable