主要文件
573108-M
Millipore
STAT5抑制剂
The STAT5 Inhibitor, also referenced under CAS 285986-31-4, controls the biological activity of STAT5.
别名:
STAT5抑制剂, Nʹ-((4-氧代-4H-苯并吡喃-3-基)亚甲基)烟酰肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H11N3O3
分子量:
293.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N(\N=C\c2[c](c3c([o]c2)cccc3)=O)C(=O)c1cnccc1
InChI key
DAVIKTBRCQWOGT-GIJQJNRQSA-N
一般描述
一种细胞可渗透性非肽烟酰腙化合物,可选择性靶向STAT5的SH2结构域(针对STAT5b SH2结构域EPO肽结合活性IC50 = 47 µM),而对STAT1、STAT3或Lc(IC50 >500 µM)的SH2结构域的影响要小得多。显示可阻断K562核提取物中的STAT5/STAT5 DNA结合活性,并抑制IFN-α-刺激的STAT5,但不抑制Daudi细胞中的STAT1或STAT3,酪氨酸磷酸化。
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
Muller, J., et al. 2008.ChemBioChem9, 723.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3