主要文件
569406
Sigma-Aldrich
硬脂酰辅酶A去饱和酶1抑制剂,MF-438
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, CAS 921605-87-0, is a cell-permeable inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase 1 (SCD1; IC50 of 2.3 nM).
别名:
硬脂酰辅酶A去饱和酶1抑制剂,MF-438, 2-甲基-5-(6-(4-(2-(三氟甲基)苯氧基)哌啶-1-基)哒嗪-3-基)-1,3,4-噻二唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18F3N5OS
分子量:
421.44
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥99% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
off-white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
一种细胞可渗透性噻二唑-哒嗪化合物,可作为硬脂酰辅酶A去饱和酶1(SCD1)的抑制剂,IC50为2.3 nM。在体内,在小鼠肝脏PD测定中,其ED50为1-3 mg/kg,p.o
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
Leger, S., et al. 2010.Bioorg Med Chem Lett.2, 499.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2