主要文件
539508
Sigma-Aldrich
PP2A₁,牛肾
别名:
蛋白质磷酸酶2A₁
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
方案
≥90% (SDS-PAGE)
质量水平
表单
liquid
比活
≥750 units/mg protein
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
运输
wet ice
储存温度
−20°C
一般描述
天然,来自牛肾的PP2A1。一种二价阳离子非依赖性蛋白丝氨酸/苏氨酸磷酸酶,参与许多细胞过程的控制。具有36 kDa的催化亚基、55 kDa的亚基和60 kDa的调节亚基。据报道与微管结合并与TAXOL®药物聚合的纯化微管蛋白结合。
包装
特定浓度批号请参考小瓶的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
单位定义
一个单位定义为在30°C、pH 7.0条件下每分钟从³²P标记的磷酸化酶中释放1.0 nmol [³²P]Pi的酶量。
外形
在50 mM Tris-HCl,14 mM β-ME,1 mM苯甲脒,1 mM EDTA,100 µM PMSF,50%甘油,pH 7.0中。
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他说明
Hiraga, A. and Tamura, S. 2000.Biochem.J.346, 433.
Ferrigno, P., et al. 1993.Mol.Biol. Cell.4, 669.
Guo, H. and Damuni, Z. 1993.Proc.Natl.Acad.Sci. USA90, 2500.
Hendrix, P., et al. 1993.J. Biol. Chem.268, 15267.
Amick, G.D., et al. 1992.Biochem.J. 287, 1019.
Cohen, P., et al. 1990.Trends Biochem.Sci.15, 98.
Damuni, Z., et al. 1989.J. Biol. Chem.264, 6412.1
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Taxol is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Co.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1