主要文件
5.33966
Sigma-Aldrich
LDH-A抑制剂III, NHI-1
别名:
LDH-A抑制剂III, NHI-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10F3NO3
分子量:
321.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
off-white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
储存温度
2-8°C
一般描述
一种细胞可渗透、非细胞毒性的N-羟基吲哚(NHI)羧酸盐,作为乳酸脱氢酶(LDH)A/LDH-1的强效、可逆和同种型选择性抑制剂。抑制似乎对丙酮酸盐(Ki = 4.7 µ M)和NADH(辅因子;Ki = 8.9 µM)都具有竞争性。通过占据LDH-A的整个底物袋和部分辅因子袋起作用。通过在G1期引起停滞并诱导凋亡来阻断各种癌症细胞系的生长(A2780/cOHP,MSTO-211H,NIH-H28和H630细胞的IC50分别为10.8、10.6、11.4和31.5µ M)。在血氧不足的条件下(LPC006培养物中GI50=0.90 µM/低氧vs.16.3 µM/常氧)表现出增强的抗癌活性,并与吉西他滨(目录号504594)强烈协同作用。
请注意,由于变化的含水量,该化合物的分子量具有批次特异性。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
主要靶标
LDH-A/LDH-1
细胞可渗透性:具有
靶标IC50:10.8、10.6、11.4和31.5 &micro
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Maftouh, M., et al. 2014.Br. J. Cancer.110, 172.
Granchi, C., et al. 2011.J. Med. Chem.54, 1599.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3