主要文件
5.33683
Sigma-Aldrich
PMX53
≥98% (HPLC), solid, C5aR antagonist, Calbiochem®
别名:
C5aR拮抗剂,PMX53
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H65N11O7 · xC2HF3O2
分子量:
896.09 (free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
C5aR拮抗剂,PMX53,
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
储存温度
2-8°C
一般描述
一种细胞可渗透、口服可利用、代谢稳定的大环六肽模拟化合物,可在人肥大细胞中作为补体C5a受体(C5aR;CD88;IC50= 240 nM)的非竞争性拮抗剂,以及MrgX2(一种GPCR)的低亲和性激动剂。已显示其可与C5aR1特异性结合而不与CaR2和C3aR发生结合。在体外和体内均显示出广泛的抗炎作用。已显示其可抑制C5a诱导的中性粒细胞髓过氧化物酶的释放(IC50 = 22 nM)和趋化性(IC50 = 75 nM)。与PMX-53(〜10 nM)一起预孵育可阻止HMC-1和RBL-2H3细胞中C5a诱导的Ca2+应答,但不影响C3a应答。可抑制小鼠体内4T1乳腺癌异种移植的生长(1 mg/kg/每2-3天,皮下注射)。据报道,在没有FGF2的情况下,其会减弱C5a介导的人胚胎干细胞多能性的增加。
生化/生理作用
主要靶标
C5aR
可逆性:是
细胞可透过性:是
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
序列
Ac-Phe-[Orn-Pro-dCha-Trp-Arg]
重悬
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Lillegard, K., et al. 2014.JPET.351,344.
Vadrevu, S. K., et al. 2014.Cancer Res.74, 3454.
Liang, S., et al. 2011.J. Immun.186, 869.
Woodruff, T., et al. 2005.JPET.314, 811.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3