主要文件
5.33657
Sigma-Aldrich
PI4KIIIβ抑制剂,BF738735
别名:
PI4KIIIβ抑制剂,BF738735
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H19FN4O3S
分子量:
426.46
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
效力
5.7 nM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
light gray
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种细胞可渗透的咪唑并吡嗪类化合物,可作为 PI4KIIIβ 的有效和可逆抑制剂(IC50 = 5.7 nM)。与 PI4KIIIα(IC50 = 1.7 µM)和其他几种脂质激酶(IC50 > 10 µM)相比,具有更出色的选择性。研究表明,可以剂量依赖性地降低 PI4P 水平,减少氧固醇结合蛋白(OSBP)定位到复制细胞器(ROs),并抑制胆固醇在感染复数(MOI)时向 ROs 穿梭(在转染 CVB3 的 BGM 和 HeLaR19 细胞中为 1 µM)。在多种物种(EC50 = 4-31 nM)中均表现出一致有效和广谱抗病毒活性,并且对 RNA、DNA 和逆转录病毒没有活性。
生化/生理作用
主靶
PI4KIII&β
可逆性:是
细胞可透过性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
Strating, J.R.P.M., et al. 2015.Cell Reports.10, 600.
MacLeod, A.M., et al. 2013.ACS Med. Chem. Lett.4, 585.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3