主要文件
5.31237
Sigma-Aldrich
IRAK4抑制剂,化合物26
别名:
IRAK4抑制剂,化合物26, 白细胞介素-1受体相关激酶4抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H27N5O2
分子量:
429.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
powder
效能
94 pM IC50
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
pale yellow
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
储存温度
2-8°C
一般描述
一种细胞可渗透的吲哚并[2,3-c]喹啉衍生化合物,可作为白介素-1受体相关激酶(IRAK4;IC50=94 pM)的选择性和高效抑制剂。显示出对IRAK1的效价大大降低(IC50=65 nM),并且对一组其他27种激酶(包括几种参与TLR介导的信号传导的激酶)显示出高选择性。 阻断原代人单核细胞中R848诱导的TNF-α和IL-6产生,并抑制小鼠中LPS诱导的TNF-α产生(100 mpk)。显示对Cyp2C9、2D6和3A4的抑制作用最小,并具有优异的微粒体稳定性和理想的水溶性(在pH值7.4时为100 μg/mL)。
请注意,由于变化的含水量,该化合物的分子量具有批次特异性。
生化/生理作用
主要靶标
IRAK4
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Tumey, L.N., et al. 2014 Bioorg.Med. Chem. Lett.24, 2066.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3