主要文件
5.30657
Sigma-Aldrich
肌球蛋白 ATP 酶激活剂,EMD,1 X 10MG
别名:
肌球蛋白 ATP 酶激活剂,EMD,1 X 10MG, (+)-5-(1-(3,4-二甲氧基苯甲酰基)-1,2,3,4-四氢喹啉-6-基)-6-甲基-3,6-二氢-2H-1,3,4-噻二嗪-2-酮,(+)-6-(3,6-二氢-6-甲基-2-氧代-2H-1,3,4-噻二嗪-5-基)-1-(3,4-二甲氧基苯甲酰基)-1,2,3,4-四氢喹啉,EMD-57033,肌球蛋白运动活性
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H23N3O4S
分子量:
425.50
UNSPSC代码:
12352200
方案
≥97% (HPLC)
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
储存温度
−20°C
InChI
1S/C22H23N3O4S/c1-13-20(23-24-22(27)30-13)15-6-8-17-14(11-15)5-4-10-25(17)21(26)16-7-9-18(28-2)19(12-16)29-3/h6-9,11-13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,24,27)
InChI key
IZLRMTJLQCLMKF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
外消旋体EMD-53998的细胞可渗透,生物可利用的正光学异构体,与肌球蛋白运动域的变构口袋结合(KD = 7.3 µ M)并刺激肌动球蛋白ATP酶活性(β-心肌肌球蛋白的AC50=7.0 µM,骨骼肌肌球蛋白的AC50=15.1 µM)。在心动过速诱导的心力衰竭犬模型中,对心肌具有正性肌力作用,并增强舒张功能,同时降低收缩的氧气消耗。作为保护β心肌肌球蛋白免受热应激和热变性的药理伴侣,并可诱导热灭活的肌球蛋白ATP酶的重折叠和再活化。
据报告,外消旋四氢喹啉EMD-53998的细胞可渗透(+)对映异构体通过具有运动N末端SH3样β桶状亚结构域的1:1变构相互作用增强肌球蛋白运动功能(分别为KD = 7.3 & 23 µM,使用100 nM猪β-心肌肌球蛋白S1&兔快速骨骼肌重酶解肌球蛋白/HMM),恢复错误折叠的肌球蛋白的ATP结合活性,并增强肌球蛋白制剂的基础和肌动蛋白依赖性ATP酶活性(在µM的AC50=7.0/猪β-心肌肌球蛋白S1、15.1/兔HMM,25.8/变形虫盘基网柄菌 Dd肌球蛋白-2和35.4/Dd肌球蛋白-5b),而对完全变性的肌球蛋白或β缺乏桶状亚结构域的Dd 肌球蛋白-1B/-1C/-1D/-1E无效。在正常和高热条件下,在体外无血清新生大鼠心肌细胞培养物中均证实了EMD 57033的肥大性效应(细胞大小在37°C时增加60%,在42°C时增加24%;10µ M EMD 57033持续24小时),仅在高热条件下细胞心房利钠肽急剧下降(37 °C对照ANP水平的百分比分别为47%和140%,在42 °C下有或没有10 µM EMD 57033持续24 h),而在心动过速诱发的心力衰竭的犬模型体内报告了正性肌力作用(0.4 mg/kg/min,持续20分钟)。(-)对映异构体EMD 57439是已知的PDE3抑制剂,对肌球蛋白ATP酶活性几乎没有效价。
生化/生理作用
主要靶标
肌球蛋白
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Radke, M.B., et al. 2014.ELife3, e01603.
Senzaki, H., et al., 2000.Circulation101, 1040.
Gambassi, G., et al. 1993.Am. J. Physiol.264, H728.
Solaro, R.J., et al.1993.Circ.Res.73, 981.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3