主要文件
5295
Millipore
聚乙烯吡咯烷酮
别名:
聚乙烯吡咯烷酮, PVP,聚维酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.21
形狀
solid
品質等級
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white
溶解度
water: 20%
正離子痕跡
heavy metals: ≤10 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI 密鑰
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用作药物助剂、络合剂和增溶剂的聚合物。
應用
  • 基于磁响应性光子晶体胶体团簇的还原法合成可控超顺磁性纳米Fe ( 3 ) O ( 4 )。:该研究探讨了以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为稳定剂合成超顺磁性纳米Fe ( 3 ) O ( 4 )的方法。该研究突出了PVP在增强磁性纳米颗粒的稳定性和可控性方面的应用,这对于开发先进的光子晶体材料至关重要(Chen et al., 2024)。
  • 采用聚维酮碘冲洗液和次氯酸钠冲洗液联合作用的低成本方案,对Ⅲ~Ⅳ期牙周炎患者进行第2步牙周基础治疗:采用单盲、随机对照试验。:本临床试验探讨了聚维酮碘(聚乙烯吡咯烷酮的一种形式)在牙周治疗中的应用。研究结果表明,PVP-碘在减少牙周病原体方面的有效性显著改善了患者的预后(Kardaras et al., 2024)。
  • 聚乙烯吡咯烷酮辅助一锅法合成规格可调的鸡尾酒纳米药物,用于多功能抗癌:。:该研究证明了聚乙烯吡咯烷酮在合成用于癌症治疗的规格可调纳米药物中的作用。PVP的使用提高了纳米药物的稳定性和递送效率,为靶向癌症治疗提供了一种很有前景的方法(Wang et al., 2024)。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1