化驗
≥96% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=CC2=C(C(=C1)N3CCCS3(=O)=O)OC(=C(C2=O)O)C4=CC(=C(C=C4)O)Cl
一般說明
一种细胞可渗透的,3-羟基色酮衍生的化合物,可作为 GSK-3β的选择性和可逆抑制剂(IC50<100 nM)。研究表明,其可增强 Ser9 的磷酸化。对包括 AMPK 和 Akt 在内的其他 15 种蛋白激酶没有抑制作用。通过阻断 GSK-3β 的活性,它可以作为 b-catenin 信号的正调节剂。不会影响 3T3-L1 前脂肪细胞的活力或生长速率,但是,它会显著降低其分化为脂肪细胞的能力(˜50 至 100 nM)。通过下调 C/EBPa 和 PPARg 发挥抗脂肪形成活性。研究表明,其在饮食诱导的肥胖小鼠中可减少脂肪细胞大小并减少体重增加,而不会影响其日常食物摄入。
生化/生理作用
主靶
GSK3b
GSK3b
细胞可透过性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
S. Lee et al. 2013, Biochemical Pharmacology85, 965.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3