主要文件
5.04744
Sigma-Aldrich
阿非迪霉素
≥98% (TLC), liquid, DNA polymerase α and δ inhibitor, Calbiochem
别名:
InSolution 阿非迪霉素溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H34O4
CAS号:
分子量:
338.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
阿非迪霉素, InSolution, ≥98%, 30 mM in DMSO, A cell-permeable tetracyclic diterpene antibiotic
质量水平
方案
≥98% (TLC)
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
储存温度
−70°C
SMILES字符串
O[C@]1([C@H]2C[C@@]3([C@@]4([C@H]([C@@]([C@@H](CC4)O)(CO)C)CC[C@H]3C2)C)CC1)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
一般描述
细胞可透过性四环二萜抗生素。细胞同步化试剂将细胞周期阻滞在S期早期。真核细胞和某些动物源病毒中DNA聚合酶α和δ的特异性、非竞争性和可逆抑制剂。可增强白血病细胞系中阿拉伯糖核苷诱导的细胞凋亡。还可诱导HeLaS3细胞凋亡,但会抑制长春新碱(>目录号677181)诱导的人p53阴性前列腺癌细胞系PC-3的凋亡。
生化/生理作用
主要靶标
DNA聚合酶α和 δ
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
外形
30 mM(1 mg/98 µL)阿非迪霉素(目录号178273)的DMSO无菌过滤溶液。
重悬
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。分装后在-70°C下可稳定保存6个月。仅使用新鲜的DMSO进行进一步稀释。
其他说明
Borner, M.M., et al. 1995.Cancer Res.55, 2122.
Poluha, W., et al. 1995.Oncogene10, 185.
Urbani, L., et al. 1995.Exp.Cell Res.219, 159.Schimke, R.T., et al. 1994.Philos.Trans.R. Soc.London.B. Biol. Sci.345, 311.Kuwakado, K., et al. 1993.Biochem.Pharmacol.46, 1909.Hubermann, J.A.1981.Cell23, 647.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
闪点(°C)
87 °C - (refers to pure substance)