Key Documents
5.00526
Sigma-Aldrich
NOX抑制剂VII, Thr101
别名:
NOX抑制剂VII, Thr101
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10FNOS
分子量:
259.30
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
light brown
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种细胞可渗透的,硒至硫取代的依布硒啉(目录号324483)衍生物,通过阻断p22phox c末端PRD(富含脯氨酸的结构域)和p47phoxbis-SH3相互作用表现出与依布硒啉相似的NOX2抑制活性。尽管在无细胞p22phox PRD-p47phoxbis-SH3结合(IC50 = 4 vs. 0.3 µM)和NOX2活性(IC50 = 4 vs. 0.6 µM)分析中Thr101的效力低于依布硒啉,但在基于细胞的测定中,Thr101的效力和NOX2选择性比依布硒啉更强(NOX2,NOX1,NOX4和NOX5的Thr101 IC50 /依布硒啉IC50分别为0.3/0.5、3/0.15、8/无抑制作用,8/0.7 µM),并且没有谷胱甘肽过氧化物酶活性
一种细胞可渗透的,硒至硫取代的依布硒啉(目录号324483)衍生物,通过阻断p22phox c末端PRD(富含脯氨酸的结构域)和p47phoxbis-SH3相互作用表现出与依布硒啉相似的NOX2抑制活性。尽管在无细胞p22phox PRD-p47phoxbis-SH3结合(IC50 = 4 vs. 0.3 µM)和NOX2活性(IC50 = 4 vs. 0.6 µM)分析中Thr101的效力低于依布硒啉,但在基于细胞的测定中,Thr101的效力和NOX2选择性比依布硒啉更强(NOX2,NOX1,NOX4和NOX5的Thr101 IC50 /依布硒啉IC50分别为0.3/0.5、3/0.15、8/无抑制作用,8/0.7 µM),并且没有谷胱甘肽过氧化物酶活性。
请注意,由于变化的含水量,该化合物的分子量是批次特异性的。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
主要靶标
可阻止p22phox C末端PRD(富含脯氨酸的结构域)和p47phoxbis-SH3相互作用
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Smith, S.M.E., et al. 2012.Chem. Biol.19, 752.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3