推荐产品
重组
expressed in E. coli
质量水平
方案
≥97% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
杂质
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg rhOSM)
运输
ambient
储存温度
−70°C
一般描述
在大肠杆菌中表达的重组人抑癌蛋白 M。多效性细胞因子,可抑制 A375 黑色素瘤细胞和小鼠 M1 髓样白血病细胞的生长。据报道,它还对正常的成纤维细胞,AIDS-Kaposi′s 肉瘤细胞和人红白血病细胞系 TF-1 具有生长刺激活性。
生化/生理作用
ED₅₀ = 0.15-0.30 ng/ml,在使用因子依赖型人红白血病细胞系 TF-1 的细胞增殖试验中测得
警告
毒性:标准处理(A)
外形
从无菌过滤的 30% 乙腈,0.1% TFA,50 µg BSA/µg rhOSM 中冻干。
重悬
在含有 ≥0.1% BSA 或 HSA 的无菌 PBS 中重悬至终浓度 ≥10 µg/ml。
重悬后,等分并冻存(-70°C)。避免溶液的冷冻/解冻循环。储备液在 -70°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他说明
Boileau, C., et al. 2000.J. Immunol.164, 5713.
Miyajima, A., et al. 2000.Cytokine Growth Factor Rev.11, 177.
Linsley, P.S., et al. 1990.Mol.Cell.Biol.10, 1882.
Kitamura, T., et al. 1989.J. Cell Physiol.140, 323.
Miyajima, A., et al. 2000.Cytokine Growth Factor Rev.11, 177.
Linsley, P.S., et al. 1990.Mol.Cell.Biol.10, 1882.
Kitamura, T., et al. 1989.J. Cell Physiol.140, 323.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3