主要文件
4.90087
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
for synthesis
别名:
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15BrN2
CAS号:
分子量:
219.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
mp
76 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3