主要文件
4.90061
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
别名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11F3N2O3S
分子量:
260.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
liquid
mp
-12 °C
密度
1.386 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
425.3 °F - closed cup
閃點(°C)
218.5 °C - closed cup