主要文件
4.90044
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
for synthesis
别名:
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H20N4
分子量:
208.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
方案
≥98.0% (electrophoresis)
pH值(酸碱度)
8-9 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
沸点
>171 °C (decomposition)
mp
<-50 °C
密度
1.02 g/cm3
储存温度
2-30°C
分析说明
Purity (electrophoresis): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.01 %
Water (K. F.): ≤ 0.1 %